missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli LptA Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) LptA, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_417667.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 947920 |
Nome | LptA Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16048250
|
enQuireBio™
QP7331-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16068250
|
enQuireBio™
QP7331-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16058250
|
enQuireBio™
QP7331-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16078250
|
enQuireBio™
QP7331-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16088250
|
enQuireBio™
QP7331-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16098250
|
enQuireBio™
QP7331-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_417667.1 | |
LptA Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
947920 | |
Research Use Only | |
lptA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VTGDTDQPIH IESDQQSLDM QGNVVTFTGN VIVTQGTIKI NADKVVVTRP GGEQGKEVID GYGKPATFYQ MQDNGKPVEG HASQMHYELA KDFVVLTGNA YLQQVDSNIK GDKITYLVKE QKMQAFSDKG KRVTTVLVPS QLQDKNNKGQ TPAQKKGN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |