Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Outer membrane protein 1
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Outer membrane protein C, was expressed in the hosts and tags indicated.
402.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_416719.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 946716 |
Nome | Outer membrane protein 1 |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16048050
|
enQuireBio™
QP7295-EC-10UG |
10 μg |
402.00€
10µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16038050
|
enQuireBio™
QP7295-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16058050
|
enQuireBio™
QP7295-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16068050
|
enQuireBio™
QP7295-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16078050
|
enQuireBio™
QP7295-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16088050
|
enQuireBio™
QP7295-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_416719.1 | |
Outer membrane protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
946716 | |
Research Use Only | |
ompC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AEVYNKDGNK LDLYGKVDGL HYFSDNKDVD GDQTYMRLGF KGETQVTDQL TGYGQWEYQI QGNSAENENN SWTRVAFAGL KFQDVGSFDY GRNYGVVYDV TSWTDVLPEF GGDTYGSDNF MQQRGNGFAT YRNTDFFGLV DGLNFAVQYQ GKNGNPSGEG FTSGVTNNGR DALRQNGDGV GGSITYDYEG FGIGGAISSS KRTDAQNTAA YIGNGDRAET YTGGLKYDAN NIYLAAQYTQ TYNATRVGSL GWANKAQNFE AVAQYQFDFG LRPSLAYLQS KGKNLGRGYD DEDILKYVDV GATYYFNKNM STYVDYKINL LDDNQFTRDA GINTDNIVAL GLVYQF | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |