Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Peptide deformylase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Peptide deformylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
402.00€ - 2645.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_417745.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 947780 |
Nome | Peptide deformylase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16093570
|
enQuireBio™
QP6476-EC-10UG |
10 μg |
402.00€
10µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16013580
|
enQuireBio™
QP6476-EC-200UG |
200 μg |
1600.00€
200µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16023580
|
enQuireBio™
QP6476-EC-500UG |
500 μg |
2210.00€
500µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16033580
|
enQuireBio™
QP6476-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16083570
|
enQuireBio™
QP6476-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16003580
|
enQuireBio™
QP6476-EC-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_417745.1 | |
Peptide deformylase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
947780 | |
Research Use Only | |
def | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SVLQVLHIPD ERLRKVAKPV EEVNAEIQRI VDDMFETMYA EEGIGLAATQ VDIHQRIIVI DVSENRDERL VLINPELLEK SGETGIEEGC LSIPEQRALV PRAEKVKIRA LDRDGKPFEL EADGLLAICI QHEMDHLVGK LFMDYLSPLK QQRIRQKVEK LDRLKARA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |