Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACBD5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACBD5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001035938.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 91452 |
Nome | ACBD5 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16060331
|
enQuireBio™
QP7710-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16080331
|
enQuireBio™
QP7710-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16070331
|
enQuireBio™
QP7710-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16090331
|
enQuireBio™
QP7710-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16000341
|
enQuireBio™
QP7710-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16010341
|
enQuireBio™
QP7710-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001035938.1 | |
ACBD5 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
91452 | |
Research Use Only | |
ACBD5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MFQFHAGSWE SWCCCCLIPA DRPWDRGQHW QLEMADTRSV HETRFEAAVK VIQSLPKNGS FQPTNEMMLK FYSFYKQATE GPCKLSRPGF WDPIGRYKWD AWSSLGDMTK EEAMIAYVEE MKKIIETMPM TEKVEELLRV IGPFYEIVED KKSGRSSDIT SVRLEKISKC LEDLGNVLTS TPNAKTVNGK AESSDSGAES EEEEAQEEVK GAEQSDNDKK MMKKSADHKN LEVIVTNGYD KDGFVQDIQN DIHASSSLNG RSTEEVKPID ENLGQTGKSA VCIHQDINDD HVEDVTGIQH LTSDSDSEVY CDSMEQFGQE ESLDSFTSNN GPFQYYLGGH SSQPMENSGF REDIQVPPGN GNIGNMQVVA VEGKGEVKHG GEDGRNNSGA PHREKRGGET DEFSNVRRGR GHRMQHLSEG TKGRQVGSGG DGERWGSDRG SRGSLNEQIA LVLMRLQEDM Q | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |