Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Active regulator of SIRT1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Active regulator of SIRT1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Nome | Active regulator of SIRT1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | AROS |
Lunghezza della proteina | Full Length |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16094041
|
enQuireBio™
QP8330-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16014051
|
enQuireBio™
QP8330-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16004051
|
enQuireBio™
QP8330-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16024051
|
enQuireBio™
QP8330-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16034051
|
enQuireBio™
QP8330-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16044051
|
enQuireBio™
QP8330-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Active regulator of SIRT1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
AROS | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSAALLRRGL ELLAASEAPR DPPGQAKPRG APVKRPRKTK AIQAQKLRNS AKGKVPKSAL DEYRKRECRD HLRVNLKFLT RTRSTVAESV SQQILRQNRG RKACDRPVAK TKKKKAEGTV FTEEDFQKFQ QEYFGS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |