Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADH7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ADH7, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000664.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 131 |
Nome | ADH7 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15936469
|
enQuireBio™
QP5617-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956469
|
enQuireBio™
QP5617-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946469
|
enQuireBio™
QP5617-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15966469
|
enQuireBio™
QP5617-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15976469
|
enQuireBio™
QP5617-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15986469
|
enQuireBio™
QP5617-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_000664.2 | |
ADH7 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
131 | |
Research Use Only | |
ADH7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MFAEIQIQDK DRMGTAGKVI KCKAAVLWEQ KQPFSIEEIE VAPPKTKEVR IKILATGICR TDDHVIKGTM VSKFPVIVGH EATGIVESIG EGVTTVKPGD KVIPLFLPQC RECNACRNPD GNLCIRSDIT GRGVLADGTT RFTCKGKPVH HFMNTSTFTE YTVVDESSVA KIDDAAPPEK VCLIGCGFST GYGAAVKTGK VKPGSTCVVF GLGGVGLSVI MGCKSAGASR IIGIDLNKDK FEKAMAVGAT ECISPKDSTK PISEVLSEMT GNNVGYTFEV IGHLETMIDA LASCHMNYGT SVVVGVPPSA KMLTYDPMLL FTGRTWKGCV FGGLKSRDDV PKLVTEFLAK KFDLDQLITH VLPFKKISEG FELLNSGQSI RTVLTF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |