missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Aflatoxin B1 aldehyde reductase member 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Aflatoxin B1 aldehyde reductase member 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_036199.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 22977 |
Nome | Aflatoxin B1 aldehyde reductase member 3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15956629
|
enQuireBio™
QP5640-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15976629
|
enQuireBio™
QP5640-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15966629
|
enQuireBio™
QP5640-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15986629
|
enQuireBio™
QP5640-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15996629
|
enQuireBio™
QP5640-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15906639
|
enQuireBio™
QP5640-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_036199.2 | |
Aflatoxin B1 aldehyde reductase member 3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of BC025709 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
22977 | |
Research Use Only | |
AKR7A3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSRQLSRARP ATVLGAMEMG RRMDAPTSAA VTRAFLERGH TEIDTAFVYS EGQSETILGG LGLRLGGSDC RVKIDTKAIP LFGNSLKPDS LRFQLETSLK RLQCPRVDLF YLHMPDHSTP VEETLRACHQ LHQEGKFVEL GLSNYAAWEV AEICTLCKSN GWILPTVYQG MYNAITRQVE TELFPCLRHF GLRFYAFNPL AGGLLTGKYK YEDKDGKQPV GRFFGNTWAE MYRNRYWKEH HFEGIALVEK ALQAAYGASA PSMTSATLRW MYHHSQLQGA HGDAVILGMS SLEQLEQNLA AAEEGPLEPA VVDAFNQAWH LVAHECPNYF R | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |