Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apoptosis facilitator Bcl-2-like protein 14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apoptosis facilitator Bcl-2-like protein 14, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_110393.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 79370 |
Nome | Apoptosis facilitator Bcl-2-like protein 14 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16023301
|
enQuireBio™
QP8211-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16043301
|
enQuireBio™
QP8211-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16033301
|
enQuireBio™
QP8211-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16053301
|
enQuireBio™
QP8211-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16063301
|
enQuireBio™
QP8211-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16073301
|
enQuireBio™
QP8211-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_110393.1 | |
Apoptosis facilitator Bcl-2-like protein 14 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
79370 | |
Research Use Only | |
BCL2L14 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCSTSGCDLE EIPLDDDDLN TIEFKILAYY TRHHVFKSTP ALFSPKLLRT RSLSQRGLGN CSANESWTEV SWPCRNSQSS EKAINLGKKK SSWKAFFGVV EKEDSQSTPA KVSAQGQRTL EYQDSHSQQW SRCLSNVEQC LEHEAVDPKV ISIANRVAEI VYSWPPPQAT QAGGFKSKEI FVTEGLSFQL QGHVPVASSS KKDEEEQILA KIVELLKYSG DQLERKLKKD KALMGHFQDG LSYSVFKTIT DQVLMGVDPR GESEVKAQGF KAALVIDVTA KLTAIDNHPM NRVLGFGTKY LKENFSPWIQ QHGGWEKILG ISHEEVD | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |