Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ART1 / CD296 / ARTC1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ART1 / CD296 / ARTC1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_004305.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 417 |
Nome | ART1 / CD296 / ARTC1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15926959
|
enQuireBio™
QP5681-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946959
|
enQuireBio™
QP5681-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15936959
|
enQuireBio™
QP5681-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15956959
|
enQuireBio™
QP5681-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15966959
|
enQuireBio™
QP5681-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15976959
|
enQuireBio™
QP5681-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_004305.2 | |
ART1 / CD296 / ARTC1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
417 | |
Research Use Only | |
ART1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QSHPITRRDL FSQEIQLDMA LASFDDQYAG CAAAMTAALP DLNHTEFQAN QVYADSWTLA SSQWQERQAR WPEWSLSPTR PSPPPLGFRD EHGVALLAYT ANSPLHKEFN AAVREAGRSR AHYLHHFSFK TLHFLLTEAL QLLGSGQRPP RCHQVFRGVH GLRFRPAGPR ATVRLGGFAS ASLKHVAAQQ FGEDTFFGIW TCLGAPIKGY SFFPGEEEVL IPPFETFQVI NASRLAQGPA RIYLRALGKH STYNCEYIKD KKCKSGPCHL DNS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |