Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATPAF2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATPAF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_663729.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 91647 |
Nome | ATPAF2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15927109
|
enQuireBio™
QP5700-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15947109
|
enQuireBio™
QP5700-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15937109
|
enQuireBio™
QP5700-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15957109
|
enQuireBio™
QP5700-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15967109
|
enQuireBio™
QP5700-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15977109
|
enQuireBio™
QP5700-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_663729.1 | |
ATPAF2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
91647 | |
Research Use Only | |
ATPAF2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APPTERKRFY QNVSITQGEG GFEINLDHRK LKTPQAKLFT VPSEALAIAV ATEWDSQQDT IKYYTMHLTT LCNTSLDNPT QRNKDQLIRA AVKFLDTDTI CYRVEEPETL VELQRNEWDP IIEWAEKRYG VEISSSTSIM GPSIPAKTRE VLVSHLASYN TWALQGIEFV AAQLKSMVLT LGLIDLRLTV EQAVLLSRLE EEYQIQKWGN IEWAHDYELQ ELRARTAAGT LFIHLCSEST TVKHKLLKE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |