missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bisphosphoglycerate mutase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Bisphosphoglycerate mutase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifications
Numero di accesso | NP_001280014.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 669 |
Nome | Bisphosphoglycerate mutase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
15987289
|
enQuireBio™
QP5726-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15907299
|
enQuireBio™
QP5726-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15997289
|
enQuireBio™
QP5726-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15917299
|
enQuireBio™
QP5726-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15927299
|
enQuireBio™
QP5726-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15937299
|
enQuireBio™
QP5726-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifications
NP_001280014.1 | |
Bisphosphoglycerate mutase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
669 | |
Research Use Only | |
BPGM | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SKYKLIMLRH GEGAWNKENR FCSWVDQKLN SEGMEEARNC GKQLKALNFE FDLVFTSVLN RSIHTAWLIL EELGQEWVPV ESSWRLNERH YGALIGLNRE QMALNHGEEQ VRLWRRSYNV TPPPIEESHP YYQEIYNDRR YKVCDVPLDQ LPRSESLKDV LERLLPYWNE RIAPEVLRGK TILISAHGNS SRALLKHLEG ISDEDIINIT LPTGVPILLE LDENLRAVGP HQFLGDQEAI QAAIKKVEDQ GKVKQAKK | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |