missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BLyS / TNFSF13B / BAFF Protein
A DNA sequence encoding the Human BLyS / TNFSF13B / BAFF, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 2660.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001139117.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 10673 |
Nome | BLyS / TNFSF13B / BAFF Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15963608
|
enQuireBio™
QP10357-EC-5UG |
5 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15943608
|
enQuireBio™
QP10357-EC-20UG |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15933608
|
enQuireBio™
QP10357-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15953608
|
enQuireBio™
QP10357-EC-250UG |
250 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001139117.1 | |
BLyS / TNFSF13B / BAFF Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAVQGPEETV TQDCLQLIAD SETPTIQKGS YTFVPWLLSF KRGSALEEKE NKILVKETGY FFIYGQVLYT DKTYAMGHLI QRKKVHVFGD ELSLVTLFRC IQNMPETLPN NSCYSAGIAK LEEGDELQLA IPRENAQISL DGDVTFFGAL KLL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
10673 | |
Research Use Only | |
TNFSF13B | |
The ED50 as determined by a mouse splenocyte survival assay is 0.5-2 ug/ml. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH7.4, with 0.02 % Tween-20, lyophilized |