Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTC / Betacellulin Protein
A DNA sequence encoding the Human BTC / Betacellulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
dietro preventivo - 1970.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001303892.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 685 |
Nome | BTC / Betacellulin Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15943788
|
enQuireBio™
QP10416-EC-5UG |
5 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15923788
|
enQuireBio™
QP10416-EC-20UG |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15913788
|
enQuireBio™
QP10416-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15933788
|
enQuireBio™
QP10416-EC-250UG |
250 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001303892.1 | |
BTC / Betacellulin Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DGNSTRSPET NGLLCGDPEE NCAATTTQSK RKGHFSRCPK QYKHYCIKGR CRFVVAEQTP SCVCDEGYIG ARCERVDLFY | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
685 | |
Research Use Only | |
BTC | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine Balb/c 3T3 cells is less than 0.05 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 107 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, with 0.02 % Tween-20, lyophilized |