Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD8A / MAL Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD8A / MAL, was expressed in the hosts and tags indicated.
945.00€ - 1690.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001139345.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 925 |
Nome | CD8A / MAL Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15915549
|
enQuireBio™
QP2208-MA-100UG |
100 μg |
1690.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15925549
|
enQuireBio™
QP2208-MA-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001139345.1 | |
CD8A / MAL Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
925 | |
Research Use Only | |
CD8A | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
SQFRVSPLDR TWNLGETVEL KCQVLLSNPT SGCSWLFQPR GAAASPTFLL YLSQNKPKAA EGLDTQRFSG KRLGDTFVLT LSDFRRENEG YYFCSALSNS IMYFSHFVPV FLPAKPTTTP APRPPTPAPT IASQPLSLRP EACRPAAGGA VHTRGLDFAC D | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |