Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Centrosomal protein of 63 kDa Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Centrosomal protein of 63 kDa, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001035842.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 80254 |
Nome | Centrosomal protein of 63 kDa Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16051471
|
enQuireBio™
QP7898-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16071471
|
enQuireBio™
QP7898-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16061471
|
enQuireBio™
QP7898-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16081471
|
enQuireBio™
QP7898-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16091471
|
enQuireBio™
QP7898-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16001481
|
enQuireBio™
QP7898-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001035842.1 | |
Centrosomal protein of 63 kDa Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 3 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
80254 | |
Research Use Only | |
CEP63 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEALLEGIQN RGHGGGFLTS CEAELQELMK QIDIMVAHKK SEWEGRTHAL ETCLKIREQE LKSLRSQLDV THKEVGMLHQ QVEEHEKIKQ EMTMEYKQEL KKLHEELCIL KRSYEKLQKK QMREFRGNTK NHREDRSEIE RLTAKIEEFR QKSLDWEKQR LIYQQQVSSL EAQRKALAEQ SEIIQAQLVN RKQKLESVEL SSQSEIQHLS SKLERANDTI CANELEIERL TMRVNDLVGT SMTVLQEQQQ KEEKLRESEK LLEALQEEKR ELKAALQSQE NLIHEARIQK EKLQEKVKAT NTQHAVEAIS LESVSATCKQ LSQELMEKYE ELKRMEAHNN EYKAEIKKLK EQILQGEQSY SSALEGMKME ISHLTQELHQ RDITIASTKG SSSDMEKRLR AEMQKAEDKA VEHKEILDQL ESLKLENRHL SEMVMKLELG LHECSLPVSP LGSIATRFLE EEELRSHHIL ERLDAHIEEL KRESEKTVRQ FTALK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |