Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CETN2 / Centrin 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CETN2 / Centrin 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_004335.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 1069 |
Nome | CETN2 / Centrin 2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15907999
|
enQuireBio™
QP5820-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15927999
|
enQuireBio™
QP5820-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15917999
|
enQuireBio™
QP5820-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15937999
|
enQuireBio™
QP5820-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15947999
|
enQuireBio™
QP5820-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15957999
|
enQuireBio™
QP5820-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_004335.1 | |
CETN2 / Centrin 2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1069 | |
Research Use Only | |
CETN2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASNFKKANM ASSSQRKRMS PKPELTEEQK QEIREAFDLF DADGTGTIDV KELKVAMRAL GFEPKKEEIK KMISEIDKEG TGKMNFGDFL TVMTQKMSEK DTKEEILKAF KLFDDDETGK ISFKNLKRVA KELGENLTDE ELQEMIDEAD RDGDGEVSEQ EFLRIMKKTS LY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |