Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CPVL / Carboxypeptidase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CPVL / Carboxypeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001334981.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 54504 |
Nome | CPVL / Carboxypeptidase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16092871
|
enQuireBio™
QP8142-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16012881
|
enQuireBio™
QP8142-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16002881
|
enQuireBio™
QP8142-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16022881
|
enQuireBio™
QP8142-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16032881
|
enQuireBio™
QP8142-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16042881
|
enQuireBio™
QP8142-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001334981.1 | |
CPVL / Carboxypeptidase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
54504 | |
Research Use Only | |
CPVL | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LFRSLYRSVS MPPKGDSGQP LFLTPYIEAG KIQKGRELSL VGPFPGLNMK SYAGFLTVNK TYNSNLFFWF FPAQIQPEDA PVVLWLQGGP GGSSMFGLFV EHGPYVVTSN MTLRDRDFPW TTTLSMLYID NPVGTGFSFT DDTHGYAVNE DDVARDLYSA LIQFFQIFPE YKNNDFYVTG ESYAGKYVPA IAHLIHSLNP VREVKINLNG IAIGDGYSDP ESIIGGYAEF LYQIGLLDEK QKKYFQKQCH ECIEHIRKQN WFEAFEILDK LLDGDLTSDP SYFQNVTGCS NYYNFLRCTE PEDQLYYVKF LSLPEVRQAI HVGNQTFNDG TIVEKYLRED TVQSVKPWLT EIMNNYKVLI YNGQLDIIVA AALTERSLMG MDWKGSQEYK KAEKKVWKIF KSDSEVAGYI RQAGDFHQVI IRGGGHILPY DQPLRAFDMI NRFIYGKGWD PYVG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |