Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Desmoglein-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Desmoglein-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001935.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 1830 |
Nome | Desmoglein-3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15928879
|
enQuireBio™
QP5948-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15948879
|
enQuireBio™
QP5948-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15938879
|
enQuireBio™
QP5948-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15958879
|
enQuireBio™
QP5948-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15968879
|
enQuireBio™
QP5948-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15978879
|
enQuireBio™
QP5948-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001935.2 | |
Desmoglein-3 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1830 | |
Research Use Only | |
Dsg3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EWVKFAKPCR EGEDNSKRNP IAKITSDYQA TQKITYRISG VGIDQPPFGI FVVDKNTGDI NITAIVDREE TPSFLITCRA LNAQGLDVEK PLILTVKILD INDNPPVFSQ QIFMGEIEEN SASNSLVMIL NATDADEPNH LNSKIAFKIV SQEPAGTPMF LLSRNTGEVR TLTNSLDREQ ASSYRLVVSG ADKDGEGLST QCECNIKVKD VNDNFPMFRD SQYSARIEEN ILSSELLRFQ VTDLDEEYTD NWLAVYFFTS GNEGNWFEIQ TDPRTNEGIL KVVKALDYEQ LQSVKLSIAV KNKAEFHQSV ISRYRVQSTP VTIQVINVRE GIAFRPASKT FTVQKGISSK KLVDYILGTY QAIDEDTNKA ASNVKYVMGR NDGGYLMIDS KTAEIKFVKN MNRDSTFIVN KTITAEVLAI DEYTGKTSTG TVYVRVPDFN DNCPTAVLEK DAVCSSSPSV VVSARTLNNR YTGPYTFALE DQPVKLPAVW SITTLNATSA LLRAQEQIPP GVYHISLVLT DSQNNRCEMP RSLTLEVCQC DNRGICGTSY PTTSPGTRYG RPHSGR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |