Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Diphthamide biosynthesis protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Diphthamide biosynthesis protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001034678.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 1802 |
Nome | Diphthamide biosynthesis protein 1 |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16042201
|
enQuireBio™
QP8021-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16062201
|
enQuireBio™
QP8021-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16052201
|
enQuireBio™
QP8021-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16072201
|
enQuireBio™
QP8021-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16082201
|
enQuireBio™
QP8021-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16092201
|
enQuireBio™
QP8021-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001034678.1 | |
Diphthamide biosynthesis protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1802 | |
Research Use Only | |
DPH2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MESMFSSPAE AALQRETGVP GLLTPLPDLD GVYELERVAG FVRDLGCERV ALQFPDQLLG DAVAVAARLE ETTGSKMFIL GDTAYGSCCV DVLGAEQAGA QALIHFGPAC LSPPARPLPV AFVLRQRSVA LELCVKAFEA QNPDPKAPVV LLSEPACAHA LEALATLLRP RYLDLLVSSP AFPQPVGSLS PEPMPLERFG RRFPLAPGRR LEEYGAFYVG GSKASPDPDL DPDLSRLLLG WAPGQPFSSC CPDTGKTQDE GARAGRLRAR RRYLVERARD ARVVGLLAGT LGVAQHREAL AHLRNLTQAA GKRSYVLALG RPTPAKLANF PEVDVFVLLA CPLGALAPQL SGSFFQPILA PCELEAACNP AWPPPGLAPH LTHYADLLPG SPFHVALPPP ESELWETPDV SLITGDLRPP PAWKSSNDHG SLALTPRPQL ELAESSPAAS FLSSRSWQGL EPRLGQTPVT EAVSGRRGIA IAYEDEGSG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |