Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dynactin subunit 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dynactin subunit 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2765.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001129115.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 51164 |
Nome | Dynactin subunit 4 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16049041
|
enQuireBio™
QP9937-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16069041
|
enQuireBio™
QP9937-YE-1MG |
1 mg |
2765.00€
1mg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16059041
|
enQuireBio™
QP9937-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16079041
|
enQuireBio™
QP9937-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16089041
|
enQuireBio™
QP9937-YE-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16099041
|
enQuireBio™
QP9937-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001129115.1 | |
Dynactin subunit 4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51164 | |
Research Use Only | |
DCTN4 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ASLLQSDRVL YLVQGEKKVR APLSQLYFCR YCSELRSLEC VSHEVDSHYC PSCLENMPSA EAKLKKNRCA NCFDCPGCMH TLSTRATSIS TQLPDDPAKT TMKKAYYLAC GFCRWTSRDV GMADKSVASG GWQEPENPHT QRMNKLIEYY QQLAQKEKVE RDRKKLARRR NYMPLAFSDK YGLGTRLQRP RAGASISTLA GLSLKEGEDQ KEIKIEPAQA VDEVEPLPED YYTRPVNLTE VTTLQQRLLQ PDFQPVCASQ LYPRHKHLLI KRSLRCRKCE HNLSKPEFNP TSIKFKIQLV AVNYIPEVRI MSIPNLRYMK ESQVLLTLTN PVENLTHVTL FECEEGDPDD INSTAKVVVP PKELVLAGKD AAAEYDELAE PQDFQDDPDI IAFRKANKVG IFIKVTPQRE EGEVTVCFKM KHDFKNLAAP IRPIEESDQG TEVIWLTQHV ELSLGPLLP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |