Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase RNF125 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase RNF125, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_060301.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 54941 |
Nome | E3 ubiquitin-protein ligase RNF125 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16061281
|
enQuireBio™
QP7870-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16081281
|
enQuireBio™
QP7870-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16071281
|
enQuireBio™
QP7870-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16091281
|
enQuireBio™
QP7870-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16001291
|
enQuireBio™
QP7870-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16011291
|
enQuireBio™
QP7870-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_060301.2 | |
E3 ubiquitin-protein ligase RNF125 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
54941 | |
Research Use Only | |
RNF125 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GSVLSTDSGK SAPASATARA LERRRDPELP VTSFDCAVCL EVLHQPVRTR CGHVFCRSCI ATSLKNNKWT CPYCRAYLPS EGVPATDVAK RMKSEYKNCA ECDTLVCLSE MRAHIRTCQK YIDKYGPLQE LEETAARCVC PFCQRELYED SLLDHCITHH RSERRPVFCP LCRLIPDENP SSFSGSLIRH LQVSHTLFYD DFIDFNIIEE ALIRRVLDRS LLEYVNHSNT T | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |