Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ERGIC3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ERGIC3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_057050.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 51614 |
Nome | ERGIC3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16093711
|
enQuireBio™
QP8276-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16013721
|
enQuireBio™
QP8276-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16003721
|
enQuireBio™
QP8276-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16023721
|
enQuireBio™
QP8276-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16033721
|
enQuireBio™
QP8276-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16043721
|
enQuireBio™
QP8276-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_057050.1 | |
ERGIC3 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51614 | |
Research Use Only | |
ERGIC3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QYYLTTEVHP ELYVDKSRGD KLKINIDVLF PHMPCAYLSI DAMDVAGEQQ LDVEHNLFKQ RLDKDGIPVS SEAERHELGK VEVTVFDPDS LDPDRCESCY GAEAEDIKCC NTCEDVREAY RRRGWAFKNP DTIEQCRREG FSQKMQEQKN EGCQVYGFLE VNKVAGNFHF APGKSFQQSH VHVHDLQSFG LDNINMTHYI QHLSFGEDYP GIVNPLDHTN VTAPQASMMF QYFVKVVPTV YMKVDGEVLR TNQFSVTRHE KVANGLLGDQ GLPGVFVLYE LSPMMVKLTE KHRSF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |