Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Estrogen Receptor 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Estrogen Receptor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2765.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001035365.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 2100 |
Nome | Estrogen Receptor 2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15939259
|
enQuireBio™
QP6000-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15959259
|
enQuireBio™
QP6000-YE-1MG |
1 mg |
2765.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15949259
|
enQuireBio™
QP6000-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15969259
|
enQuireBio™
QP6000-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15979259
|
enQuireBio™
QP6000-YE-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15989259
|
enQuireBio™
QP6000-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifications
NP_001035365.1 | |
Estrogen Receptor 2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2100 | |
Research Use Only | |
ESR2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
DIKNSPSSLN SPSSYNCSQS ILPLEHGSIY IPSSYVDSHH EYPAMTFYSP AVMNYSIPSN VTNLEGGPGR QTTSPNVLWP TPGHLSPLVV HRQLSHLYAE PQKSPWCEAR SLEHTLPVNR ETLKRKVSGN RCASPVTGPG SKRDAHFCAV CSDYASGYHY GVWSCEGCKA FFKRSIQGHN DYICPATNQC TIDKNRRKSC QACRLRKCYE VGMVKCGSRR ERCGYRLVRR QRSADEQLHC AGKAKRSGGH APRVRELLLD ALSPEQLVLT LLEAEPPHVL ISRPSAPFTE ASMMMSLTKL ADKELVHMIS WAKKIPGFVE LSLFDQVRLL ESCWMEVLMM GLMWRSIDHP GKLIFAPDLV LDRDEGKCVE GILEIFDMLL ATTSRFRELK LQHKEYLCVK AMILLNSSMY PLVTATQDAD SSRKLAHLLN AVTDALVWVI AKSGISSQQQ SMRLANLLML LSHVRHASNK GMEHLLNMKC KNVVPVYDLL LEMLNAHVLR GCKSSITGSE CSPAEDSKSK EGSQNPQSQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |