Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human F-box only protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) F-box only protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2765.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_036307.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 26273 |
Nome | F-box only protein 1 |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16029031
|
enQuireBio™
QP9935-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16049031
|
enQuireBio™
QP9935-YE-1MG |
1 mg |
2765.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16039031
|
enQuireBio™
QP9935-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16059031
|
enQuireBio™
QP9935-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16069031
|
enQuireBio™
QP9935-YE-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16079031
|
enQuireBio™
QP9935-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_036307.2 | |
F-box only protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
26273 | |
Research Use Only | |
FBXO3 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MAAMETETAP LTLESLPTDP LLLILSFLDY RDLINCCYVS RRLSQLSSHD PLWRRHCKKY WLISEEEKTQ KNQCWKSLFI DTYSDVGRYI DHYAAIKKAW DDLKKYLEPR CPRMVLSLKE GAREEDLDAV EAQIGCKLPD DYRCSYRIHN GQKLVVPGLL GSMALSNHYR SEDLLDVDTA AGGFQQRQGL KYCLPLTFCI HTGLSQYIAV EAAEGRNKNE VFYQCPDQMA RNPAAIDMFI IGATFTDWFT SYVKNVVSGG FPIIRDQIFR YVHDPECVAT TGDITVSVST SFLPELSSVH PPHYFFTYRI RIEMSKDALP EKACQLDSRY WRITNAKGDV EEVQGPGVVG EFPIISPGRV YEYTSCTTFS TTSGYMEGYY TFHFLYFKDK IFNVAIPRFH MACPTFRVSI ARLEMGPDEY EEMEEEEEEE EEEDEDDDSA DMDESDEDDE EERRRRVFDV PIRRRRCSRL F | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |