Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human F-box / WD repeat-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) F-box/WD repeat-containing protein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_071322.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 6468 |
Nome | F-box / WD repeat-containing protein 1 |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15909439
|
enQuireBio™
QP6025-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15929439
|
enQuireBio™
QP6025-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15919439
|
enQuireBio™
QP6025-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15939439
|
enQuireBio™
QP6025-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15949439
|
enQuireBio™
QP6025-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15959439
|
enQuireBio™
QP6025-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_071322.1 | |
F-box / WD repeat-containing protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6468 | |
Research Use Only | |
FBXW4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAAAAGEEEE EEEAARESAA RPAAGPALWR LPEELLLLIC SYLDMRALGR LAQVCRWLRR FTSCDLLWRR IARASLNSGF TRLGTDLMTS VPVKERVKVS QNWRLGRCRE GILLKWRCSQ MPWMQLEDDS LYISQANFIL AYQFRPDGAS LNRRPLGVFA GHDEDVCHFV LANSHIVSAG GDGKIGIHKI HSTFTVKYSA HEQEVNCVDC KGGIIVSGSR DRTAKVWPLA SGRLGQCLHT IQTEDRVWSI AISPLLSSFV TGTACCGHFS PLRIWDLNSG QLMTHLGSDF PPGAGVLDVM YESPFTLLSC GYDTYVRYWD LRTSVRKCVM EWEEPHDSTL YCLQTDGNHL LATGSSYYGV VRLWDRRQRA CLHAFPLTST PLSSPVYCLR LTTKHLYAAL SYNLHVLDFQ NP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |