Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAP / Seprase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FAP / Seprase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001278736.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 2191 |
Nome | FAP / Seprase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15909409
|
enQuireBio™
QP6020-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15929409
|
enQuireBio™
QP6020-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15919409
|
enQuireBio™
QP6020-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15939409
|
enQuireBio™
QP6020-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15949409
|
enQuireBio™
QP6020-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15959409
|
enQuireBio™
QP6020-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001278736.1 | |
FAP / Seprase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2191 | |
Research Use Only | |
FAP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LRPSRVHNSE ENTMRALTLK DILNGTFSYK TFFPNWISGQ EYLHQSADNN IVLYNIETGQ SYTILSNRTM KSVNASNYGL SPDRQFVYLE SDYSKLWRYS YTATYYIYDL SNGEFVRGNE LPRPIQYLCW SPVGSKLAYV YQNNIYLKQR PGDPPFQITF NGRENKIFNG IPDWVYEEEM LATKYALWWS PNGKFLAYAE FNDTDIPVIA YSYYGDEQYP RTINIPYPKA GAKNPVVRIF IIDTTYPAYV GPQEVPVPAM IASSDYYFSW LTWVTDERVC LQWLKRVQNV SVLSICDFRE DWQTWDCPKT QEHIEESRTG WAGGFFVSTP VFSYDAISYY KIFSDKDGYK HIHYIKDTVE NAIQITSGKW EAINIFRVTQ DSLFYSSNEF EEYPGRRNIY RISIGSYPPS KKCVTCHLRK ERCQYYTASF SDYAKYYALV CYGPGIPIST LHDGRTDQEI KILEENKELE NALKNIQLPK EEIKKLEVDE ITLWYKMILP PQFDRSKKYP LLIQVYGGPC SQSVRSVFAV NWISYLASKE GMVIALVDGR GTAFQGDKLL YAVYRKLGVY EVEDQITAVR KFIEMGFIDE KRIAIWGWSY GGYVSSLALA SGTGLFKCGI AVAPVSSWEY YASVYTERFM GLPTKDDNLE HYKNSTVMAR AEYFRNVDYL LIHGTADDNV HFQNSAQIAK ALVNAQVDFQ AMWYSDQNHG LSGLSTNHLY THMTHFLKQC FSLSD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |