Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fructose-1,6-bisphosphatase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fructose-1,6-bisphosphatase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000498.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 2203 |
Nome | Fructose-1,6-bisphosphatase 1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15989419
|
enQuireBio™
QP6023-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15909429
|
enQuireBio™
QP6023-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15999419
|
enQuireBio™
QP6023-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15919429
|
enQuireBio™
QP6023-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15929429
|
enQuireBio™
QP6023-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15939429
|
enQuireBio™
QP6023-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_000498.2 | |
Fructose-1,6-bisphosphatase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2203 | |
Research Use Only | |
FBP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ADQAPFDTDV NTLTRFVMEE GRKARGTGEL TQLLNSLCTA VKAISSAVRK AGIAHLYGIA GSTNVTGDQV KKLDVLSNDL VMNMLKSSFA TCVLVSEEDK HAIIVEPEKR GKYVVCFDPL DGSSNIDCLV SVGTIFGIYR KKSTDEPSEK DALQPGRNLV AAGYALYGSA TMLVLAMDCG VNCFMLDPAI GEFILVDKDV KIKKKGKIYS LNEGYARDFD PAVTEYIQRK KFPPDNSAPY GARYVGSMVA DVHRTLVYGG IFLYPANKKS PNGKLRLLYE CNPMAYVMEK AGGMATTGKE AVLDVIPTDI HQRAPVILGS PDDVLEFLKV YEKHSAQ | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |