Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GALNT14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GALNT14, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001240755.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 79623 |
Nome | GALNT14 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16021291
|
enQuireBio™
QP7871-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16041291
|
enQuireBio™
QP7871-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16031291
|
enQuireBio™
QP7871-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16051291
|
enQuireBio™
QP7871-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16061291
|
enQuireBio™
QP7871-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16071291
|
enQuireBio™
QP7871-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001240755.1 | |
GALNT14 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
79623 | |
Research Use Only | |
GALNT14 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRRLTRRLVL PVFGVLWITV LLFFWVTKRK LEVPTGPEVQ TPKPSDADWD DLWDQFDERR YLNAKKWRVG DDPYKLYAFN QRESERISSN RAIPDTRHLR CTLLVYCTDL PPTSIIITFH NEARSTLLRT IRSVLNRTPT HLIREIILVD DFSNDPDDCK QLIKLPKVKC LRNNERQGLV RSRIRGADIA QGTTLTFLDS HCEVNRDWLQ PLLHRVKEDY TRVVCPVIDI INLDTFTYIE SASELRGGFD WSLHFQWEQL SPEQKARRLD PTEPIRTPII AGGLFVIDKA WFDYLGKYDM DMDIWGGENF EISFRVWMCG GSLEIVPCSR VGHVFRKKHP YVFPDGNANT YIKNTKRTAE VWMDEYKQYY YAARPFALER PFGNVESRLD LRKNLRCQSF KWYLENIYPE LSIPKESSIQ KGNIRQRQKC LESQRQNNQE TPNLKLSPCA KVKGEDAKSQ VWAFTYTQQI LQEELCLSVI TLFPGAPVVL VLCKNGDDRQ QWTKTGSHIE HIASHLCLDT DMFGDGTENG KEIVVNPCES SLMSQHWDMV SS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |