Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GGPS1 / GGPPS1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GGPS1 / GGPPS1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001032354.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 9453 |
Nome | GGPS1 / GGPPS1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15929839
|
enQuireBio™
QP6082-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15949839
|
enQuireBio™
QP6082-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15939839
|
enQuireBio™
QP6082-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15959839
|
enQuireBio™
QP6082-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15969839
|
enQuireBio™
QP6082-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15979839
|
enQuireBio™
QP6082-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001032354.1 | |
GGPS1 / GGPPS1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9453 | |
Research Use Only | |
GGPS1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEKTQETVQR ILLEPYKYLL QLPGKQVRTK LSQAFNHWLK VPEDKLQIII EVTEMLHNAS LLIDDIEDNS KLRRGFPVAH SIYGIPSVIN SANYVYFLGL EKVLTLDHPD AVKLFTRQLL ELHQGQGLDI YWRDNYTCPT EEEYKAMVLQ KTGGLFGLAV GLMQLFSDYK EDLKPLLNTL GLFFQIRDDY ANLHSKEYSE NKSFCEDLTE GKFSFPTIHA IWSRPESTQV QNILRQRTEN IDIKKYCVHY LEDVGSFEYT RNTLKELEAK AYKQIDARGG NPELVALVKH LSKMFKEENE | |
Greater than 80.8% as determined by SDS-PAGE. |