Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein L, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001005335.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3191 |
Nome | Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1 |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16031350
|
enQuireBio™
QP6176-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16051350
|
enQuireBio™
QP6176-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16041350
|
enQuireBio™
QP6176-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16061350
|
enQuireBio™
QP6176-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16071350
|
enQuireBio™
QP6176-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16081350
|
enQuireBio™
QP6176-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001005335.1 | |
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1 | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3191 | |
Research Use Only | |
HNRNPL | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GENYDDPHKT PASPVVHIRG LIDGVVEADL VEALQEFGPI SYVVVMPKKR QALVEFEDVL GACNAVNYAA DNQIYIAGHP AFVNYSTSQK ISRPGDSDDS RSVNSVLLFT ILNPIYSITT DVLYTICNPC GPVQRIVIFR KNGVQAMVEF DSVQSAQRAK ASLNGADIYS GCCTLKIEYA KPTRLNVFKN DQDTWDYTNP NLSGQGDPGS NPNKRQRQPP LLGDHPAEYG GPHGGYHSHY HDEGYGP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |