Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HIV-1 (group M, subtype A, isolate HXB2) Envelope glycoprotein gp160 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HIV-1 (group M, subtype A, isolate HXB2) Envelope glycoprotein gp160, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_057856.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 155971 |
Nome | HIV-1 (group M, subtype A, isolate HXB2) Envelope glycoprotein gp160 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16008410
|
enQuireBio™
QP7356-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16028410
|
enQuireBio™
QP7356-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16018410
|
enQuireBio™
QP7356-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16038410
|
enQuireBio™
QP7356-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16048410
|
enQuireBio™
QP7356-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16058410
|
enQuireBio™
QP7356-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_057856.1 | |
HIV-1 (group M, subtype A, isolate HXB2) Envelope glycoprotein gp160 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
155971 | |
Research Use Only | |
gp120 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KLWVTVYYGV PVWKEATTTL FCASDAKAYD TEVHNVWATH ACVPTDPNPQ EVVLVNVTEN FNMWKNDMVE QMHEDIISLW DQSLKPCVKL TPLCVSLKCT DLKNDTNTNS SSGRMIMEKG EIKNCSFNIS TSIRGKVQKE YAFFYKLDII PIDNDTTSYK LTSCNTSVIT QACPKVSFEP IPIHYCAPAG FAILKCNNKT FNGTGPCTNV STVQCTHGIR PVVSTQLLLN GSLAEEEVVI RSVNFTDNAK TIIVQLNTSV EINCTRPNNN TRKRIRIQRG PGRAFVTIGK IGNMRQAHCN ISRAKWNNTL KQIASKLREQ FGNNKTIIFK QSSGGDPEIV THSFNCGGEF FYCNSTQLFN STWFNSTWST EGSNNTEGSD TITLPCRIKQ IINMWQKVGK AMYAPPISGQ IRCSSNITGL LLTRDGGNSN NESEIFRPGG GDMRDNWRSE LYKYKVVKIE PLGVAPTKAK RRVVQREKR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |