Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Homeobox protein MOX-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Homeobox protein MOX-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001035091.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 4222 |
Nome | Homeobox protein MOX-1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16042690
|
enQuireBio™
QP6354-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16062690
|
enQuireBio™
QP6354-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16052690
|
enQuireBio™
QP6354-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16072690
|
enQuireBio™
QP6354-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16082690
|
enQuireBio™
QP6354-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16092690
|
enQuireBio™
QP6354-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001035091.1 | |
Homeobox protein MOX-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4222 | |
Research Use Only | |
MEOX1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDPAASSCMR SLQPPAPVWG CLRNPHSEGN GASGLPHYPP TPFSFHQKPD FLATATAAYP DFSASCLAAT PHSLPQEEHI FTEQHPAFPQ SPNWHFPVSD ARRRPNSGPA GGSKEMGTSS LGLVDTTGGP GDDYGVLGST ANETEKKSSR RRKESSDNQE NRGKPEGSSK ARKERTAFTK EQLRELEAEF AHHNYLTRLR RYEIAVNLDL SERQVKVWFQ NRRMKWKRVK GGQPISPNGQ DPEDGDSTAS PSSE | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |