Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IZUMO4 / C19orf36 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IZUMO4 / C19orf36, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001026905.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 113177 |
Nome | IZUMO4 / C19orf36 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16039910
|
enQuireBio™
QP7632-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16059910
|
enQuireBio™
QP7632-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16049910
|
enQuireBio™
QP7632-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16069910
|
enQuireBio™
QP7632-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16079910
|
enQuireBio™
QP7632-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16089910
|
enQuireBio™
QP7632-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001026905.2 | |
IZUMO4 / C19orf36 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
113177 | |
Research Use Only | |
IZUMO4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HGCLHCHSNF SKKFSFYRHH VNFKSWWVGD IPVSGALLTD WSDDTMKELH LAIPAKITRE KLDQVATAVY QMMDQLYQGK MYFPGYFPNE LRNIFREQVH LIQNAIIESR IDCQHRCGIF QYETISCNNC TDSHVACFGY NCESSAQWKS AVQGLLNYIN NWHKQDTSMS LVSPALRCLE PPHLANLTLE DAAECLKQH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |