Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Keratin, type I cuticular Ha5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Keratin, type I cuticular Ha5, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002271.3 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3886 |
Nome | Keratin, type I cuticular Ha5 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16032061
|
enQuireBio™
QP7995-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16052061
|
enQuireBio™
QP7995-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16042061
|
enQuireBio™
QP7995-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16062061
|
enQuireBio™
QP7995-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16072061
|
enQuireBio™
QP7995-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16082061
|
enQuireBio™
QP7995-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_002271.3 | |
Keratin, type I cuticular Ha5 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3886 | |
Research Use Only | |
KRT35 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASKCLKAGF SSGSLKSPGG ASGGSTRVSA MYSSSSCKLP SLSPVARSFS ACSVGLGRSS YRATSCLPAL CLPAGGFATS YSGGGGWFGE GILTGNEKET MQSLNDRLAG YLEKVRQLEQ ENASLESRIR EWCEQQVPYM CPDYQSYFRT IEELQKKTLC SKAENARLVV EIDNAKLAAD DFRTKYETEV SLRQLVESDI NGLRRILDDL TLCKSDLEAQ VESLKEELLC LKKNHEEEVN SLRCQLGDRL NVEVDAAPPV DLNRVLEEMR CQYETLVENN RRDAEDWLDT QSEELNQQVV SSSEQLQSCQ AEIIELRRTV NALEIELQAQ HSMRDALEST LAETEARYSS QLAQMQCMIT NVEAQLAEIR ADLERQNQEY QVLLDVRARL ECEINTYRGL LESEDSKLPC NPCAPDYSPS KSCLPCLPAA SCGPSAARTN CSPRPICVPC PGGRF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |