Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Keratin, type II cytoskeletal 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Keratin, type II cytoskeletal 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Specifica
Nome | Keratin, type II cytoskeletal 4 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | KRT4 |
Lunghezza della proteina | Full Length |
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
16032160
|
enQuireBio™
QP6281-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16072160
|
enQuireBio™
QP6281-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16042160
|
enQuireBio™
QP6281-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16062160
|
enQuireBio™
QP6281-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16082160
|
enQuireBio™
QP6281-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16052160
|
enQuireBio™
QP6281-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifications
Keratin, type II cytoskeletal 4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
KRT4 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MIARQQCVRG GPRGFSCGSA IVGGGKRGAF SSVSMSGGAG RCSSGGFGSR SLYNLRGNKS ISMSVAGSRQ GACFGGAGGF GTGGFGAGGF GAGFGTGGFG GGFGGSFSGK GGPGFPVCPA GGIQEVTINQ SLLTPLHVEI DPEIQKVRTE EREQIKLLNN KFASFIDKVQ FLEQQNKVLE TKWNLLQQQT TTTSSKNLEP LFETYLSVLR KQLDTLGNDK GRLQSELKTM QDSVEDFKTK YEEEINKRTA AENDFVVLKK DVDAAYLNKV ELEAKVDSLN DEINFLKVLY DAELSQMQTH VSDTSVVLSM DNNRNLDLDS IIAEVRAQYE EIAQRSKAEA EALYQTKVQQ LQISVDQHGD NLKNTKSEIA ELNRMIQRLR AEIENIKKQC QTLQVSVADA EQRGENALKD AHSKRVELEA ALQQAKEELA RMLREYQELM SVKLALDIEI ATYRKLLEGE EYRMSGECQS AVSISVVSGS TSTGGISGGL GSGSGFGLSS GFGSGSGSGF GFGGSVSGSS SSKIISTTTL NKRR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |