Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Monoglyceride lipase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Monoglyceride lipase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001003794.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 11343 |
Nome | Monoglyceride lipase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16042720
|
enQuireBio™
QP6358-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16062720
|
enQuireBio™
QP6358-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16052720
|
enQuireBio™
QP6358-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16072720
|
enQuireBio™
QP6358-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16082720
|
enQuireBio™
QP6358-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16092720
|
enQuireBio™
QP6358-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001003794.1 | |
Monoglyceride lipase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11343 | |
Research Use Only | |
Mgll | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPEESSPRRT PQSIPYQDLP HLVNADGQYL FCRYWKPTGT PKALIFVSHG AGEHSGRYEE LARMLMGLDL LVFAHDHVGH GQSEGERMVV SDFHVFVRDV LQHVDSMQKD YPGLPVFLLG HSMGGAIAIL TAAERPGHFA GMVLISPLVL ANPESATTFK VLAAKVLNLV LPNLSLGPID SSVLSRNKTE VDIYNSDPLI CRAGLKVCFG IQLLNAVSRV ERALPKLTVP FLLLQGSADR LCDSKGAYLL MELAKSQDKT LKIYEGAYHV LHKELPEVTN SVFHEINMWV SQRTATAGTA SPP | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |