Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-6, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001180214.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 51548 |
Nome | NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-6 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16062001
|
enQuireBio™
QP7987-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16082001
|
enQuireBio™
QP7987-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16072001
|
enQuireBio™
QP7987-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16092001
|
enQuireBio™
QP7987-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16002011
|
enQuireBio™
QP7987-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16012011
|
enQuireBio™
QP7987-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001180214.1 | |
NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-6 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51548 | |
Research Use Only | |
SIRT6 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SVNYAAGLSP YADKGKCGLP EIFDPPEELE RKVWELARLV WQSSSVVFHT GAGISTASGI PDFRGPHGVW TMEERGLAPK FDTTFESARP TQTHMALVQL ERVGLLRFLV SQNVDGLHVR SGFPRDKLAE LHGNMFVEEC AKCKTQYVRD TVVGTMGLKA TGRLCTVAKA RGLRACRGEL RDTILDWEDS LPDRDLALAD EASRNADLSI TLGTSLQIRP SGNLPLATKR RGGRLVIVNL QPTKHDRHAD LRIHGYVDEV MTRLMKHLGL EIPAWDGPRV LERALPPLPR PPTPKLEPKE ESPTRINGSI PAGPKQEPCA QHNGSEPASP KRERPTSPAP HRPPKRVKAK AVPS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |