Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Non-secretory ribonuclease Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Non-secretory ribonuclease, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002925.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 6036 |
Nome | Non-secretory ribonuclease Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16064520
|
enQuireBio™
QP6610-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16084520
|
enQuireBio™
QP6610-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16074520
|
enQuireBio™
QP6610-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16094520
|
enQuireBio™
QP6610-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16004530
|
enQuireBio™
QP6610-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16014530
|
enQuireBio™
QP6610-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_002925.1 | |
Non-secretory ribonuclease Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6036 | |
Research Use Only | |
RNASE2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KPPQFTWAQW FETQHINMTS QQCTNAMQVI NNYQRRCKNQ NTFLLTTFAN VVNVCGNPNM TCPSNKTRKN CHHSGSQVPL IHCNLTTPSP QNISNCRYAQ TPANMFYIVA CDNRDQRRDP PQYPVVPVHL DRII | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |