Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human P4HB / ERBA2L Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) P4HB / ERBA2L, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000909.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 5034 |
Nome | P4HB / ERBA2L Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16093951
|
enQuireBio™
QP8314-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16013961
|
enQuireBio™
QP8314-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16003961
|
enQuireBio™
QP8314-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16023961
|
enQuireBio™
QP8314-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16033961
|
enQuireBio™
QP8314-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16043961
|
enQuireBio™
QP8314-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_000909.2 | |
P4HB / ERBA2L Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5034 | |
Research Use Only | |
P4hb | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LRKSNFAEAL AAHKYLLVEF YAPWCGHCKA LAPEYAKAAG KLKAEGSEIR LAKVDATEES DLAQQYGVRG YPTIKFFRNG DTASPKEYTA GREADDIVNW LKKRTGPAAT TLPDGAAAES LVESSEVAVI GFFKDVESDS AKQFLQAAEA IDDIPFGITS NSDVFSKYQL DKDGVVLFKK FDEGRNNFEG EVTKENLLDF IKHNQLPLVI EFTEQTAPKI FGGEIKTHIL LFLPKSVSDY DGKLSNFKTA AESFKGKILF IFIDSDHTDN QRILEFFGLK KEECP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |