Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_624311.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 85313 |
Nome | Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 4 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16031941
|
enQuireBio™
QP7976-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16051941
|
enQuireBio™
QP7976-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16041941
|
enQuireBio™
QP7976-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16061941
|
enQuireBio™
QP7976-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16071941
|
enQuireBio™
QP7976-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16081941
|
enQuireBio™
QP7976-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_624311.1 | |
Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
85313 | |
Research Use Only | |
PPIL4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAVLLETTLG DVVIDLYTEE RPRACLNFLK LCKIKYYNYC LIHNVQRDFI IQTGDPTGTG RGGESIFGQL YGDQASFFEA EKVPRIKHKK KGTVSMVNNG SDQHGSQFLI TTGENLDYLD GVHTVFGEVT EGMDIIKKIN ETFVDKDFVP YQDIRINHTV ILDDPFDDPP DLLIPDRSPE PTREQLDSGR IGADEEIDDF KGRSAEEVEE IKAEKEAKTQ AILLEMVGDL PDADIKPPEN VLFVCKLNPV TTDEDLEIIF SRFGPIRSCE VIRDWKTGES LCYAFIEFEK EEDCEKAFFK MDNVLIDDRR IHVDFSQSVA KVKWKGKGGK YTKSDFKEYE KEQDKPPNLV LKDKVKPKQD TKYDLILDEQ AEDSKSSHSH TSKKHKKKTH HCSEEKEDED YMPIKNTNQD IYREMGFGHY EEEESCWEKQ KSEKRDRTQN RSRSRSRERD GHYSNSHKSK YQTDLYERER SKKRDRSRSP KKSKDKEKSK YR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |