Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phosphoacetylglucosamine mutase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phosphoacetylglucosamine mutase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001186846.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 5238 |
Nome | Phosphoacetylglucosamine mutase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16063650
|
enQuireBio™
QP6487-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16083650
|
enQuireBio™
QP6487-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16073650
|
enQuireBio™
QP6487-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16093650
|
enQuireBio™
QP6487-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16003660
|
enQuireBio™
QP6487-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16013660
|
enQuireBio™
QP6487-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001186846.1 | |
Phosphoacetylglucosamine mutase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5238 | |
Research Use Only | |
PGM3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDLGAITKYS ALHAKPNGLI LQYGTAGFRT KAEHLDHVMF RMGLLAVLRS KQTKSTIGVM VTASHNPEED NGVKLVDPLG EMLAPSWEEH ATCLANAEEQ DMQRVLIDIS EKEAVNLQQD AFVVIGRDTR PSSEKLSQSV IDGVTVLGGQ FHDYGLLTTP QLHYMVYCRN TGGRYGKATI EGYYQKLSKA FVELTKQASC SGDEYRSLKV DCANGIGALK LREMEHYFSQ GLSVQLFNDG SKGKLNHLCG ADFVKSHQKP PQGMEIKSNE RCCSFDGDAD RIVYYYHDAD GHFHLIDGDK IATLISSFLK ELLVEIGESL NIGVVQTAYA NGSSTRYLEE VMKVPVYCTK TGVKHLHHKA QEFDIGVYFE ANGHGTALFS TAVEMKIKQS AEQLEDKKRK AAKMLENIID LFNQAAGDAI SDMLVIEAIL ALKGLTVQQW DALYTDLPNR QLKVQVADRR VISTTDAERQ AVTPPGLQEA INDLVKKYKL SRAFVRPSGT EDVVRVYAEA DSQESADHLA HEVSLAVFQL AGGIGERPQP GF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |