Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phosphomannomutase 2 / PMM2 / CDG1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phosphomannomutase 2 / PMM2 / CDG1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000294.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 5373 |
Nome | Phosphomannomutase 2 / PMM2 / CDG1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16003800
|
enQuireBio™
QP6508-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16023800
|
enQuireBio™
QP6508-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16013800
|
enQuireBio™
QP6508-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16033800
|
enQuireBio™
QP6508-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16043800
|
enQuireBio™
QP6508-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16053800
|
enQuireBio™
QP6508-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_000294.1 | |
Phosphomannomutase 2 / PMM2 / CDG1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5373 | |
Research Use Only | |
PMM2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AAPGPALCLF DVDGTLTAPR QKITKEMDDF LQKLRQKIKI GVVGGSDFEK VQEQLGNDVV EKYDYVFPEN GLVAYKDGKL LCRQNIQSHL GEALIQDLIN YCLSYIAKIK LPKKRGTFIE FRNGMLNVSP IGRSCSQEER IEFYELDKKE NIRQKFVADL RKEFAGKGLT FSIGGQISFD VFPDGWDKRY CLRHVENDGY KTIYFFGDKT MPGGNDHEIF TDPRTMGYSV TAPEDTRRIC ELLFS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |