Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PI3Kb Protein
A cDNA sequence encoding the PI3Kb was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
189.00€ - 629.00€
Specifica
Nome PI3Kb Protein
Purezza Greater than 90.0% as determined by SDS Page.
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Attività biologica The specific activity was found to be 3,000 units/mg (1 unit is defined as 1 picomole phosphate transferred to PIP2 per minute).
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15985258
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10818-1UG
1 μg
189.00€
1µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-07-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15995258
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10818-2.5UG
2.5 μg
352.00€
2.50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-07-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15905268
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10818-5UG
5 μg
629.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-07-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
PI3Kb Protein
Research Use Only
The specific activity was found to be 3,000 units/mg (1 unit is defined as 1 picomole phosphate transferred to PIP2 per minute).
Human
Untagged
Greater than 90.0% as determined by SDS Page.
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
Insect
0.9 mg/ml solution in PBS and 2mM MgCl2.