Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Plexin-A1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Plexin-A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_115618.3 |
---|---|
ID gene (immissione) | 5361 |
Nome | Plexin-A1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16016481
|
enQuireBio™
QP8790-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16056481
|
enQuireBio™
QP8790-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16006481
|
enQuireBio™
QP8790-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16036481
|
enQuireBio™
QP8790-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16046481
|
enQuireBio™
QP8790-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16026481
|
enQuireBio™
QP8790-EC-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_115618.3 | |
Plexin-A1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5361 | |
Research Use Only | |
PLXNA1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RAGGGSQPPF RTFSASDWGL THLVVHEQTG EVYVGAVNRI YKLSGNLTLL RAHVTGPVED NEKCYPPPSV QSCPHGLGST DNVNKLLLLD YAANRLLACG SASQGICQFL RLDDLFKLGE PHHRKEHYLS SVQEAGSMAG VLIAGPPGQG QAKLFVGTPI DGKSEYFPTL SSRRLMANEE DADMFGFVYQ DEFVSSQLKI PSDTLSKFPA FDIYYVYSFR SEQFVYYLTL QLDTQLTSPD AAGEHFFTSK IVRLCVDDPK FYSYV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |