Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Plexin-A4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Plexin-A4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001099013.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 91584 |
Nome | Plexin-A4 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16042411
|
enQuireBio™
QP8056-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16062411
|
enQuireBio™
QP8056-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16052411
|
enQuireBio™
QP8056-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16072411
|
enQuireBio™
QP8056-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16082411
|
enQuireBio™
QP8056-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16092411
|
enQuireBio™
QP8056-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001099013.1 | |
Plexin-A4 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
91584 | |
Research Use Only | |
PLXNA4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TLLTRQPAPL SQKQRSFVTF RGEPAEGFNH LVVDERTGHI YLGAVNRIYK LSSDLKVLVT HETGPDEDNP KCYPPRIVQT CNEPLTTTNN VNKMLLIDYK ENRLIACGSL YQGICKLLRL EDLFKLGEPY HKKEHYLSGV NESGSVFGVI VSYSNLDDKL FIATAVDGKP EYFPTISSRK LTKNSEADGM FAYVFHDEFV ASMIKIPSDT FTIIPDFDIY YVYGFSSGNF VYFLTLQPEM VSPPGSTTKE QVYTSKLVRL CKEDTAFNSY VEVPIGCERS GVEYRLLQAA YLSKAGAVLG RTLGVHPDDD LLFTVFSKGQ KRKMKSLDES ALCIFILKQI NDRIKERLQS CYRGEGTLDL AWLKVKDIPC SSALLTIDDN FCGLDMNAPL GVSDMVRGIP VFTEDRDRMT SVIAYVYKNH SLAFVGTKSG KLKKIRVDGP RGNALQYETV QVVDPGPVLR DMAFSKDHEQ LYIMSERQLT RVPVESCGQY QSCGECLGS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |