Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POU domain, class 5, transcription factor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) POU domain, class 5, transcription factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001272916.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 5460 |
Nome | POU domain, class 5, transcription factor 1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16003860
|
enQuireBio™
QP6517-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16023860
|
enQuireBio™
QP6517-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16013860
|
enQuireBio™
QP6517-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16033860
|
enQuireBio™
QP6517-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16043860
|
enQuireBio™
QP6517-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16053860
|
enQuireBio™
QP6517-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001272916.1 | |
POU domain, class 5, transcription factor 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-B2M | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5460 | |
Research Use Only | |
POU5F1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAGHLASDFA FSPPPGGGGD GPGGPEPGWV DPRTWLSFQG PPGGPGIGPG VGPGSEVWGI PPCPPPYEFC GGMAYCGPQV GVGLVPQGGL ETSQPEGEAG VGVESNSDGA SPEPCTVTPG AVKLEKEKLE QNPEESQDIK ALQKELEQFA KLLKQKRITL GYTQADVGLT LGVLFGKVFS QTTICRFEAL QLSFKNMCKL RPLLQKWVEE ADNNENLQEI CKAETLVQAR KRKRTSIENR VRGNLENLFL QCPKPTLQQI SHIAQQLGLE KDVVRVWFCN RRQKGKRSSS DYAQREDFEA AGSPFSGGPV SFPLAPGPHF GTPGYGSPHF TALYSSVPFP EGEAFPPVSV TTLGSPMHSN | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |