Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PROS1 / Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PROS1 /, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000304.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 5627 |
Nome | PROS1 / Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16023990
|
enQuireBio™
QP6533-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16043990
|
enQuireBio™
QP6533-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16033990
|
enQuireBio™
QP6533-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16053990
|
enQuireBio™
QP6533-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16063990
|
enQuireBio™
QP6533-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16073990
|
enQuireBio™
QP6533-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_000304.2 | |
PROS1 / Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5627 | |
Research Use Only | |
PROS1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ANSLLEETKQ GNLERECIEE LCNKEEAREV FENDPETDYF YPKYLVCLRS FQTGLFTAAR QSTNAYPDLR SCVNAIPDQC SPLPCNEDGY MSCKDGKASF TCTCKPGWQG EKCEFDINEC KDPSNINGGC SQICDNTPGS YHCSCKNGFV MLSNKKDCKD VDECSLKPSI CGTAVCKNIP GDFECECPEG YRYNLKSKSC EDIDECSENM CAQLCVNYPG GYTCYCDGKK GFKLAQDQKS CEVVSVCLPL NLDTKYELLY LAEQFAGVVL YLKFRLPEIS RFSAEFDFRT YDSEGVILYA ESIDHSAWLL IALRGGKIEV QLKNEHTSKI TTGGDVINNG LWNMVSVEEL EHSISIKIAK EAVMDINKPG PLFKPENGLL ETKVYFAGFP RKVESELIKP INPRLDGCIR SWNLMKQGAS GIKEIIQEKQ NKHCLVTVEK GSYYPGSGIA QFHIDYNNVS SAEGWHVNVT LNIRPSTGTG VMLALVSGNN TVPFAVSLVD STSEKSQDIL LSVENTVIYR IQALSLCSDQ QSHLEFRVNR NNLELSTPLK IETISHEDLQ RQLAVLDKAM KAKVATYLGG LPDVPFSATP VNAFYNGCME VNINGVQLDL DEAISKHNDI RAHSCPSVWK KTKNS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |