Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Proteasome subunit alpha type-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Proteasome subunit alpha type-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002777.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 5682 |
Nome | Proteasome subunit alpha type-1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16094040
|
enQuireBio™
QP6543-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16014050
|
enQuireBio™
QP6543-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16004050
|
enQuireBio™
QP6543-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16024050
|
enQuireBio™
QP6543-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16034050
|
enQuireBio™
QP6543-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16044050
|
enQuireBio™
QP6543-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_002777.1 | |
Proteasome subunit alpha type-1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5682 | |
Research Use Only | |
PSMA1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MFRNQYDNDV TVWSPQGRIH QIEYAMEAVK QGSATVGLKS KTHAVLVALK RAQSELAAHQ KKILHVDNHI GISIAGLTAD ARLLCNFMRQ ECLDSRFVFD RPLPVSRLVS LIGSKTQIPT QRYGRRPYGV GLLIAGYDDM GPHIFQTCPS ANYFDCRAMS IGARSQSART YLERHMSEFM ECNLNELVKH GLRALRETLP AEQDLTTKNV SIGIVGKDLE FTIYDDDDVS PFLEGLEERP QRKAQPAQPA D | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |