Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Putative inactive neutral ceramidase B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Putative inactive neutral ceramidase B, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001072984.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 653308 |
Nome | Putative inactive neutral ceramidase B Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15906979
|
enQuireBio™
QP5682-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946979
|
enQuireBio™
QP5682-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15916979
|
enQuireBio™
QP5682-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15936979
|
enQuireBio™
QP5682-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15956979
|
enQuireBio™
QP5682-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15926979
|
enQuireBio™
QP5682-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001072984.1 | |
Putative inactive neutral ceramidase B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
653308 | |
Research Use Only | |
ASAH2B | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MRQHRQFMDR THYLLTFSSS ETLLRLLLRI VDRAPKGRTF GDVLQPAKPE YRVGEVAEVI FVGANPKNSV QNQTHQTFLT VEKYEATSTS WQIVCNDASW ETRFYWHKGL LGLSNATVEW HIPDTAQPGI YRIRYFGHNR KQDILKPAVI LSFEGTSPAF EVVTI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |