Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB31 / Rab22B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RAB31 / Rab22B, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_006859.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 11031 |
Nome | RAB31 / Rab22B Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16049270
|
enQuireBio™
QP7541-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16069270
|
enQuireBio™
QP7541-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16059270
|
enQuireBio™
QP7541-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16079270
|
enQuireBio™
QP7541-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16089270
|
enQuireBio™
QP7541-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16099270
|
enQuireBio™
QP7541-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_006859.2 | |
RAB31 / Rab22B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11031 | |
Research Use Only | |
RAB31 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAIRELKVCL LGDTGVGKSS IVCRFVQDHF DHNISPTIGA SFMTKTVPCG NELHKFLIWD TAGQERFHSL APMYYRGSAA AVIVYDITKQ DSFYTLKKWV KELKEHGPEN IVMAIAGNKC DLSDIREVPL KDAKEYAESI GAIVVETSAK NAINIEELFQ GISRQIPPLD PHENGNNGTI KVEKPTMQAS RRCC | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |